Tisk…
Chlormequat chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215420250 215421000
ACRO215420250EA 1360 CZK
ACRO215420250 ACRO215421000
Chlormequat chloride 98%
Chlormequat chloride
Vzorec: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Bod tání: 239…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011869
CAS číslo: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02120
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %