Tisk…
Tetrabutylammonium tribromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
301590-100G 301590-25G
SIAL301590-100GEA 4080 CZK
SIAL301590-100G SIAL301590-25G
Tetrabutylammonium tribromide, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tribromide
Vzorec: C₁₆H₃₆Br₃N
Bod tání: 76 °C
MDL Number: MFCD00012110
CAS číslo: 38932-80-8
UN: 3261
ADR: 8,III