Tisk…
Tetrabutylammonium tribromide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
123970250 123971000 123975000
ACRO123970250EA 2980 CZK
ACRO123970250 ACRO123971000 ACRO123975000
Tetrabutylammonium tribromide 98+%
Tetrabutylammonium tribromide
Vzorec: C₁₆H₃₆Br₃N
Bod tání: 71…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012110
CAS číslo: 38932-80-8
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
Titration Iodometric ≥98.0 %
Specific optical rotation -22° to -26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)