Tetrapropylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
225568-100G
225568-500G
SIAL225568-100GEA
1680
CZK
SIAL225568-100G
SIAL225568-500G
Tetrapropylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium bromide
Vzorec:
C₁₂H₂₈BrN Bod tání: 265…274 °C |
MDL Number:
MFCD00011840 CAS číslo: 1941-30-6 EINECS: 217-727-6 |