Tisk…
Tetrapropylammonium bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: TPABr
A11522.0E A11522.22 A11522.36
A11522.0EEA 21760 CZK
A11522.0E A11522.22 A11522.36
Tetrapropylammonium bromide 98%
Tetrapropylammonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 1941-30-6 Molecular Formula: (CH3(CH2)2)4NBr Formula Weight: 266.27 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3567846
Vzorec: C₁₂H₂₈BrN
MW: 266.27
Bod tání: ∼ 270 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011840
CAS číslo: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6