Tisk…
Tetrapropylammonium bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: TPABr
209370250 209371000 209375000 209370025
ACRO209370250EA 710 CZK
ACRO209370250 ACRO209371000 ACRO209375000 ACRO209370025
Tetrapropylammonium bromide 98%
Tetrapropylammonium bromide
Vzorec: C₁₂H₂₈BrN
MW: 266.27
Bod tání: 266…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011840
CAS číslo: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %