Tetrapentylammonium bromide 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tetraamylammonium bromide
221480050
221480250
221481000
ACRO221480050EA
1440
CZK
ACRO221480050
ACRO221480250
ACRO221481000
Tetrapentylammonium bromide 99+%
Tetrapentylammonium bromide
Vzorec:
C₂₀H₄₄BrN Bod tání: 100…102 °C Hustota: 1,0662 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011856 CAS číslo: 866-97-7 EINECS: 212-756-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99 to 103 °C |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |