Tisk…
Tetraoctylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tetra-n-octylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
294136-25G 294136-5G
SIAL294136-25GEA 5190 CZK
SIAL294136-25G SIAL294136-5G
Tetraoctylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetraoctylammonium bromide
Vzorec: C₃₂H₆₈BrN
Bod tání: ~ 96 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
MDL Number: MFCD00011863
CAS číslo: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9