Tisk…
Tetraoctylammonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14929.09 A14929.18 A14929.30
A14929.09EA 1940 CZK
A14929.09 A14929.18 A14929.30
Tetraoctylammonium bromide ≥98%
Tetraoctylammonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 14866-33-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)7]4NBr Formula Weight: 546.81 Melting Point: 94-99° Beilstein Reference: 4169176
Vzorec: C₃₂H₆₈BrN
Bod tání: 94…99 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011863
CAS číslo: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9