Tisk…
Tetraoctylammonium bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
352100050 352100250 352101000
ACRO352100050EA 1580 CZK
ACRO352100050 ACRO352100250 ACRO352101000
Tetraoctylammonium bromide 98%
Tetraoctylammonium bromide
Vzorec: C₃₂H₆₈BrN
Bod tání: 95…99 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011863
CAS číslo: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %