Tetramethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
426296-100G
426296-25G
SIAL426296-100GEA
2320
CZK
SIAL426296-100G
SIAL426296-25G
Tetramethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumbromid
Vzorec:
C₄H₁₂BrN MW: 154.05 Bod varu: ∼360 °C (1013 hPa) Hustota: 1.56 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011626 CAS číslo: 64-20-0 EINECS: 200-581-2 UN: 2811 ADR: 6.1 II |