Tetramethylamoniumbromid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
187631000
187635000
ACRO187631000EA
1920
CZK
ACRO187631000
ACRO187635000
Tetramethylamoniumbromid 98%
Tetramethylamoniumbromid
Vzorec:
C₄H₁₂BrN MW: 154.05 Bod varu: ∼360 °C (1013 hPa) Bod tání: 230 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011626 CAS číslo: 64-20-0 EINECS: 200-581-2 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |