Tisk…
Tetrahexylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
252816-25G 252816-5G
SIAL252816-25GEA 3510 CZK
SIAL252816-25G SIAL252816-5G
Tetrahexylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetrahexylammonium bromide
Vzorec: C₂₄H₅₂BrN
Bod tání: 104 °C
Hustota: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011858
CAS číslo: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1