Tetrahexylammonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11372.09
A11372.18
A11372.30
A11372.09EA
1600
CZK
A11372.09
A11372.18
A11372.30
Tetrahexylammonium bromide ≥98%
Tetrahexylammonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 4328-13-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NBr
Formula Weight: 434.60
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3637302
Vzorec:
C₂₄H₅₂BrN Bod tání: ∼ 95…100 °C Hustota: 1,0036 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011858 CAS číslo: 4328-13-6 EINECS: 224-363-1 |