Tisk…
Tetrahexylammonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
420400250 420401000
ACRO420400250EA 3100 CZK
ACRO420400250 ACRO420401000
Tetrahexylammonium bromide 99%
Tetrahexylammonium bromide
Vzorec: C₂₄H₅₂BrN
Bod tání: 98…100 °C
Hustota: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011858
CAS číslo: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ