Tisk…
Tetraheptylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
87301-10G 87301-50G
SIAL87301-10GEA 2590 CZK
SIAL87301-10G SIAL87301-50G
Tetraheptylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetraheptylammonium bromide
Vzorec: C₂₈H₆₀BrN
MW: 490.7
Bod tání: 96
MDL Number: MFCD00011861
CAS číslo: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3