Tisk…
Tetraheptylammonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
218160250 218161000
ACRO218160250EA 4560 CZK
ACRO218160250 ACRO218161000
Tetraheptylammonium bromide 99%
Tetraheptylammonium bromide
Vzorec: C₂₈H₆₀BrN
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011861
CAS číslo: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %