Tisk…
Tetraethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
241059-250G 241059-50G
SIAL241059-250GEA 5570 CZK
SIAL241059-250G SIAL241059-50G
Tetraethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec: C₈H₂₀BrN
Bod tání: > 285 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011825
CAS číslo: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274