Tetraethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Tetrylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
140023-1KG
140023-250G
SIAL140023-1KGEA
4890
CZK
SIAL140023-1KG
SIAL140023-250G
Tetraethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec:
C₈H₂₀BrN Bod tání: > 285 °C Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011825 CAS číslo: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |