Tisk…
Tetrabutylphosphonium bromide ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A10868.14 A10868.22 A10868.36
A10868.14EA 924 CZK
A10868.14 A10868.22 A10868.36
Tetrabutylphosphonium bromide ≥99%
Tetrabutylphosphonium bromide
Purity: 99% CAS No.: 3115-68-2 Molecular Formula: C16H36BrP Formula Weight: 339.35 Flash Point: 290°(554°F) Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 4160474 UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00011853
Vzorec: C₁₆H₃₆BrP
MW: 339,34 g/mol
Bod tání: 99…103 °C
Bod vzplanutí: 290 °C (554 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011853
CAS číslo: 3115-68-2
EINECS: 221-487-8
UN: 3464
ADR: 6.1,II