Tisk…
Tetrabutylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
426288-100G 426288-25G
SIAL426288-100GEA 3580 CZK
SIAL426288-100G SIAL426288-25G
Tetrabutylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumbromid
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Bod tání: 100…103 °C
Hustota: 1,148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS číslo: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2