Tisk…
Tetrabutylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
193119-100G 193119-25G 193119-500G 193119-5KG
SIAL193119-100GEA 2500 CZK
SIAL193119-100G SIAL193119-25G SIAL193119-500G SIAL193119-5KG
Tetrabutylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumbromid
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Bod tání: 100…103 °C
Hustota: 1,148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS číslo: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2