Tetrabutylamoniumbromid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10249.0E
A10249.22
A10249.36
A10249.0EEA
24130
CZK
A10249.0E
A10249.22
A10249.36
Tetrabutylamoniumbromid ≥98%
Tetrabutylamoniumbromid
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-19-2
Molecular Formula: C16H36BrN
Formula Weight: 322.38
Odour: Amine-like
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 3570983
MDL No.: MFCD00011633
Vzorec:
C₁₆H₃₆BrN Bod tání: 101…105 °C Hustota: 1,15 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011633 CAS číslo: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |