Tisk…
Tetrabutylamoniumbromid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
185680250 185681000 185685000 185680500 185680025
185680250.EA 1030 CZK
185680250. 185681000. 185685000. 185680500. 185680025.
Tetrabutylamoniumbromid 99+%
Tetrabutylamoniumbromid
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Bod tání: 100…104 °C
Hustota: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011633
CAS číslo: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)