Tisk…
Cetrimonium bromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
H5882-100G H5882-1KG H5882-500G
SIALH5882-100GEA 2200 CZK
SIALH5882-100G SIALH5882-1KG SIALH5882-500G
Cetrimonium bromid, Sigma-Aldrich®
Cetrimonium bromid
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Bod tání: 237…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011772
CAS číslo: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034