Tisk…
Cetrimonium bromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
52370-100G 52370-500G
SIAL52370-100GEA 1770 CZK
SIAL52370-100G SIAL52370-500G
Cetrimonium bromid, Sigma-Aldrich®
Cetrimonium bromid
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45
Bod tání: 237…243 °C
Bod vzplanutí: 244 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011772
CAS číslo: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034