Tisk…
Cetrimonium bromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
52365-250G 52365-50G
SIAL52365-250GEA 11100 CZK
SIAL52365-250G SIAL52365-50G
Cetrimonium bromid, Sigma-Aldrich®
Cetrimonium bromid
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364,45 g/mol
Bod tání: 237…243 °C
Bod vzplanutí: 244 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011772
CAS číslo: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034