Tisk…
Cetrimonium bromid
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A0805.0100 A0805.0500
A0805.0100EA 0 CZK
A0805.0100 A0805.0500
Cetrimonium bromid
Cetrimonium bromid
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364,45 g/mol
Bod tání: 237…243 °C
Bod vzplanutí: 244 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011772
CAS číslo: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034