Tisk…
Cetrimonium bromid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
227160100 227160250 227161000 227165000 227160025 227160101
ACRO227160100EA 894 CZK
ACRO227160100 ACRO227160250 ACRO227161000 ACRO227165000 ACRO227160025 ACRO227160101
Cetrimonium bromid 99+%
Cetrimonium bromid
Vzorec: CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45
Bod tání: 230 °C
Bod vzplanutí: 244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011772
CAS číslo: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %