Tisk…
Tetraethylammonium tetrafluoroborate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18246.0025 8.18246.0100
8.18246.0025EA 2490 CZK
8.18246.0025 8.18246.0100
Tetraethylammonium tetrafluoroborate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217,06 g/mol
Bod tání: 365…368 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011827
CAS číslo: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 365 - 368 °C
Molar Mass 217.06 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Hill Formula C8H20BF4N
Chemical Formula (C2H5)4NBF4