Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
217964-100G
217964-25G
217964-5G
SIAL217964-100GEA
8030
CZK
SIAL217964-100G
SIAL217964-25G
SIAL217964-5G
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Vzorec:
C₁₆H₃₆BF₄N Bod tání: 159…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011634 CAS číslo: 429-42-5 EINECS: 207-058-8 |