Tisk…
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 2760 CZK
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₆H₃₆BF₄N
Bod tání: 156…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011634
CAS číslo: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %