Tisk…
Trioctylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: TOP, Tri-n-octylphosphine
117854-100ML 117854-4X25ML 117854-500ML
SIAL117854-100MLEA 6520 CZK
SIAL117854-100ML SIAL117854-4X25ML SIAL117854-500ML
Trioctylphosphine, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphine
Vzorec: C₂₄H₅₁P
Bod varu: 150…155 °C (0,03 mmHg)
Bod tání: 48 °C
Hustota: 0,831 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00015298
CAS číslo: 4731-53-7
EINECS: 225-234-2
UN: 1760
ADR: 8,II