Tisk…
Tributylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tri-n-butylphosphine, TBP
90827-100ML 90827-25ML 90827-500ML
SIAL90827-100MLEA 2150 CZK
SIAL90827-100ML SIAL90827-25ML SIAL90827-500ML
Tributylphosphine, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphine
Vzorec: C₁₂H₂₇P
MW: 202,32 g/mol
Bod varu: 240 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 0,8165 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
MDL Number: MFCD00009462
CAS číslo: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
UN: 3254
ADR: 4.2,I