Tributylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Tri-n-butylphosphine, TBP
M-Clarity™ quality level = MQ200
247049-100G
247049-500G
SIAL247049-100GEA
2170
CZK
SIAL247049-100G
SIAL247049-500G
Tributylphosphine, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphine
Vzorec:
C₁₂H₂₇P MW: 202,32 g/mol Bod varu: 240 °C (1013 hPa) Bod tání: –65 °C Hustota: 0,8165 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 40 °C |
MDL Number:
MFCD00009462 CAS číslo: 998-40-3 EINECS: 213-651-2 UN: 3254 ADR: 4.2,I |