Tributylphosphine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tri-n-butylphosphine, TBP
139341000
139345000
ACRO139341000EA
2380
CZK
ACRO139341000
ACRO139345000
Tributylphosphine 95%
Tributylphosphine
Vzorec:
C₁₂H₂₇P MW: 202,32 g/mol Bod varu: 240…242 °C (760 mmHg) Bod tání: –65 °C Hustota: 0,81 g/cm³ Bod vzplanutí: 37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009462 CAS číslo: 998-40-3 EINECS: 213-651-2 UN: 3254 ADR: 4.2,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)