Tisk…
Trioktylfosfinoxid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
346187-100G 346187-500G
SIAL346187-100GEA 4090 CZK
SIAL346187-100G SIAL346187-500G
Trioktylfosfinoxid, Sigma-Aldrich®
Trioktylfosfinoxid
Vzorec: C₂₄H₅₁OP
Bod varu: 409 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50…52 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002083
CAS číslo: 78-50-2
EINECS: 201-121-3