Tisk…
Trioktylfosfinoxid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
223301-100G 223301-25G 223301-5G
SIAL223301-100GEA 6390 CZK
SIAL223301-100G SIAL223301-25G SIAL223301-5G
Trioktylfosfinoxid, Sigma-Aldrich®
Trioktylfosfinoxid
Vzorec: C₂₄H₅₁OP
Bod varu: 409 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50…52 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002083
CAS číslo: 78-50-2
EINECS: 201-121-3