Trioktylfosfinoxid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11062.14
A11062.22
A11062.36
A11062.14EA
1450
CZK
A11062.14
A11062.22
A11062.36
Trioktylfosfinoxid ≥98%
Trioktylfosfinoxid
Purity: 98%
CAS No.: 78-50-2
Molecular Formula: C24H51OP
Formula Weight: 386.65
Flash Point: 252°(486°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 212-213°/0.3mm
Beilstein Reference: 1796648
MDL No.: MFCD00002083
Vzorec:
C₂₄H₅₁OP Bod varu: 212…213 °C (0,3 mmHg) Bod tání: 52…57 °C Hustota: 0,88 Bod vzplanutí: 252 °C (486 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002083 CAS číslo: 78-50-2 EINECS: 201-121-3 |