Tisk…
Trioktylfosfinoxid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
207600250 207601000 207605000
ACRO207600250EA 2060 CZK
ACRO207600250 ACRO207601000 ACRO207605000
Trioktylfosfinoxid 99%
Trioktylfosfinoxid
Vzorec: C₂₄H₅₁OP
Bod varu: 201…202 °C (2 mmHg)
Bod tání: 50…55 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002083
CAS číslo: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥98.5 % (including isomer)
Isomer ≤6 %