Tisk…
(Methyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
156950100 156951000 156950025 156955000
ACRO156950100EA 912 CZK
ACRO156950100 ACRO156951000 ACRO156950025 ACRO156955000
(Methyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Methyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₁₉H₁₈BrP
MW: 357.23
Bod tání: 230…234 °C
Bod vzplanutí: >240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011804
CAS číslo: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 234 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %