Tisk…
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyltriphenylphosphonium bromide
119040250 119041000 119045000
ACRO119040250EA 1020 CZK
ACRO119040250 ACRO119041000 ACRO119045000
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371.26
Bod tání: 206.5…208.5 °C
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011838
CAS číslo: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206.5 to 208.5 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %