(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L04311.14
L04311.22
L04311.14EA
4260
CZK
L04311.14
L04311.22
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 25791-20-2
Molecular Formula: CH3(CH2)13P(C6H5)3Br
Formula Weight: 539.59
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 3582243
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br MW: 539,58 g/mol Bod tání: 87…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051857 CAS číslo: 25791-20-2 EINECS: 247-267-1 |