(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12534.14
A12534.22
A12534.36
A12534.14EA
1090
CZK
A12534.14
A12534.22
A12534.36
(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 21406-61-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4P(C6H5)3Br
Formula Weight: 413.33
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 3580453
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br Bod tání: 164…166 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031630 CAS číslo: 21406-61-1 EINECS: 244-374-5 |