(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A13826.14
A13826.22
A13826.36
A13826.14EA
1580
CZK
A13826.14
A13826.22
A13826.36
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 4762-26-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 427.37
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 3580731
Vzorec:
H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br MW: 427,36 g/mol Bod tání: 199…202 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011860 CAS číslo: 4762-26-9 EINECS: 225-301-6 |