(1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14295.09
A14295.18
A14295.30
A14295.09EA
2160
CZK
A14295.09
A14295.18
A14295.30
(1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 15510-55-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11P(C6H5)3Br
Formula Weight: 511.54
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 3581921
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₁P(C₆H₅)₃Br Bod tání: 90…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031546 CAS číslo: 15510-55-1 EINECS: 239-538-8 |