(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
108060050
108061000
ACRO108060050EA
648
CZK
ACRO108060050
ACRO108061000
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide 99%
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br Bod tání: 240…243 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011855 CAS číslo: 1779-51-7 EINECS: 217-219-4 UN: 3464 ADR: 6.1,III |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 238 to 243 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -9.5° to -12.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, methanol) |