Tisk…
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D169102-100G D169102-500G D169102-5G
SIALD169102-100GEA 1660 CZK
SIALD169102-100G SIALD169102-500G SIALD169102-5G
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl methylphosphonate
Vzorec: C₃H₉O₃P
Bod varu: 181 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008349
CAS číslo: 756-79-6
EINECS: 212-052-3
Merck Index: 13,03425