Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
64258-1L-F
64258-250ML-F
SIAL64258-1L-FEA
6810
CZK
SIAL64258-1L-F
SIAL64258-250ML-F
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl methylphosphonate
Vzorec:
C₃H₉O₃P MW: 124,08 g/mol Bod varu: 181 °C (1013 hPa) Hustota: 1,1596 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008349 CAS číslo: 756-79-6 EINECS: 212-052-3 Merck Index: 13,03425 |