Diethyl methylphosphonate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
333680050
333680250
ACRO333680050EA
2640
CZK
ACRO333680050
ACRO333680250
Diethyl methylphosphonate 96%
Diethyl methylphosphonate
Vzorec:
C₅H₁₃O₃P Bod varu: 78…81 °C (15 mmHg) Hustota: 1,0406 g/cm³ (30 °C) Bod vzplanutí: 75 °C |
MDL Number:
MFCD00009813 CAS číslo: 683-08-9 EINECS: 211-667-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |